Z744281
Wilmad® Universal Jet Washer for EPR and NMR Sample Tubes
tube O.D. 2.5-5 mm, plain joint
Synonyme(s) :
EPR tube washer, NWR tube washer
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-7200-1
D.E. du tube
2.5-5 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages