Principaux documents
Z722731
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Swing-out Rotor, 24 place (w/lid)
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1154-L
Paramètres
18,516 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG