Principaux documents
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
Holds 0.2 mL tubes
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1378
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 1161 (drum rotor)
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG