Z334022
BRAND® microcentrifuge tube, 1.5 mL with lid, PP
blue, pack of 500
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (Lid)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 500
Fabricant/nom de marque
BRAND
H × D.E.
41 mm × 10.75 mm
Capacité
1.5 mL
Membrane, diam. × épaisseur
8.5 mm × 0.3 mm
Couleur
blue
Description générale
* The amber-colored tubes are particularly suitable for light sensitive reagents.