Z331368
Lenz® pear shaped flask
capacity 25 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
pear-shaped flask
single-neck
Joint
joint ST/NS14/23
Agence
according to DIN 12 383
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Lenz 3.0314.22
Capacité
25 mL