Key Documents
Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
Synonyme(s) :
dropping bottles
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 100
Fabricant/nom de marque
BRAND 125216
Capacité
20 mL
Diam. × H
31 mm × 88 mm
Raccords
GL 14 thread
Description générale
Flexible Tropfflaschen aus LDPE, mit abnehmbarer Schraubkappe.
Autres remarques
BR125216 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
En option