Z325481
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL
About This Item
Matériaux
AR-Glass
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.02 mL
supplementary to DIN range: no
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
BRAND 27073
Capacité
2 mL
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.