WH0136853M1
Monoclonal Anti-SRCRB4D antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-S4DSRCRB, Anti-SRCRBS4D, Anti-scavenger receptor cysteine rich domain containing, group B (4 domains)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRCRB4D(136853)
Description générale
Immunogène
Sequence
MTGTLRTRAWPAAKRAAGLRWALRDEARLSDCFHLGWGQHNCGHHEDAGALCAGEADSEGPEELGLQVQQDGSETTRVPTPRPRDGHLRLVNGAHRCEGRVELYLGQRWGTVCDDAWDLRAAGVLCRQLGCGQALAAPGEAHFGPGRGPILLDNVKCRGEESALLLCSHIRWDAHNCDHSEDASVLCQPS
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable