MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Key Documents
WH0094240M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPSTI1 antibody produced in mouse
clone 2A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BRESI1, Anti-MGC29634, Anti-epithelial stromal interaction 1 (breast)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPSTI1(94240)
Immunogène
EPSTI1 (NP_001002264, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNTRNRVVNSGLGASPASRPTRDPQDPSGRQGELSPVEDQREGLEAAPKGPSRESVVHAGQRRTSAYTLIAPNINRRNEIQRIAEQELANLEKWKEQNRA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable