WH0084525M1
Monoclonal Anti-HOP antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Cameo, Anti-LAGY, Anti-MGC20820, Anti-NECC1, Anti-OB1, Anti-SMAP31, Anti-Toto, Anti-homeodomain-only protein
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOPX(84525)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSAETASGPTEDQVEILEYNFNKVDKHPDSTTLCLIAAEAGLSEEETQKWFKQRLAKWRRSEGLPSECRSVID
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable