WH0059084M1
Monoclonal Anti-ENPP5 antibody produced in mouse
clone 1C5-1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0879, Anti-ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative function)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5-1D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENPP5(59084)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
QPDQQKVLLVSFDGFRWDYLYKVPTPHFHYIMKYGVHVKQVTNVFITKTYPNHYTLVTGLFAENHGIVANDMFDPIRNKSFSLDHMNIYDSKFWEEATPIWITNQRAGHTSGAAMWPGTDVKIHKRFPTHYMPYNESVSFEDRVAKIIEWFTSKEPINLGLLYWEDPDDMGHHLGPDSPLMGPVISDIDKKLGYLIQMLKKAKLWNTLNLIITSDHGMTQCSEERLIELDQYLDKDHYTLIDQSPVAAILPKEGKFDEVYEALTHAHPNLTVYKKEDVPERWHYKYNSRIQPIIAVADEGWHILQNKSDDFLLGNHGYDNALADMHPIFLAHGPAFRKNFSKEAMNSTDLYPLLCHLLNITAMPHNGSFWNVQDLLNSAMPRVVPYTQSTILLPGSVKPAEYDQEGSYPYFIGVSLGSIIVIVFFVIFIKHLIHSQIPALQDMHAEIAQPLLQA
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable