WH0057337M1
Monoclonal Anti-SENP7 antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA1707, Anti-SUMO1/sentrin specific peptidase 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SENP7(57337)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDKRKLGRRPSSSEIITEGKRKKSSSDLSEIRKMLNAKPEDVHVQSPLSKFRSSERWTLPLQWERSLRNKVISLDHKNKKHIRGCPVTSRSSPERIPRVILTNVLGTELG
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable