WH0055823M1
Monoclonal Anti-VPS11 antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-END1, Anti-PEP5, Anti-RNF108, Anti-hVPS11, Anti-vacuolar protein sorting 11 (yeast)
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS11(55823)
Description générale
Immunogène
Sequence
FHQHCFESYSESDADCPTCLPENRKVMDMIRAQEQKRDLHDQFQHQLRCSNDSFSVIADYFGRGVFNKLTLLTDPPTARLTSSLEAGLQRDLLMHSRRGT
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable