Key Documents
WH0055607M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1R9A antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ20068, Anti-KIAA1222, Anti-NRB1, Anti-NRBI, Anti-NeurabinI, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R9A(55607)
Immunogène
PPP1R9A (XP_371933, 1090 a.a. ~ 1188 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PCSTAQTSTRSPCMPFSWFNDSRKGSYSFRNLPAPTSSLQPSPETLISDKKGSKNFTFNDDFSPSSTSSADLSGLGAEPKTPGLSQSLALSSDESLDMI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable