Principaux documents
WH0011137M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PWP1 antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-IEFSSP9502, Anti-PWP1 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
3A11, monoclonal
application:
ELISA (i)
IF
WB
Espèces réactives:
human
Technique(s):
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PWP1(11137)
Catégories apparentées
Immunogène
PWP1 (AAH01652, 1 a.a. ~ 501 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNRSRQVTCVAWVRCGVAKETPDKVELSKEEVKRLIAEAKEKLQEEGGGSDEEETGSPSEDGMQSARTQARPREPLEDGDPEDDRTLDDDELAEYDLDKYDEEGDPDAETLGESLLGLTVYGSNDQDPYVTLKDTEQYEREDFLIKPSDNLIVCGRAEQDQCNLDVHVYNQEEDSFYVHHDILLSAYPLSVEWLNFDPSPDDSTGNYIAVGNMTPVIEVWDLDIVDSLEPVFTLGSKLSKKKKKKGKKSSSAEGHTDAVLDLSWNKLIRNVLASASADNTVILWDMSLGKPAASLAVHTDKVQTLQFHPFEAQTLISGSYDKSVALYDCRSPDESHRMWRFSGQIERVTWNHFSPCHFLASTDDGFVYNLDARSDKPIFTLNAHNDEISGLDLSSQIKGCLVTASADKYVKIWDILGDRPSLVHSRDMKMGVLFCSSCCPDLPFIYALRGQKEGLRVWDISTVSSVNEAFGRRERLVLGSARNSSISGPFGSRSSDTPMES
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable