WH0010999M1
Monoclonal Anti-SLC27A4 antibody produced in mouse
clone 1F4-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FATP4, Anti-solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 4
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F4-1B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC27A4(10999)
Immunogène
Sequence
MPLTLSTLLQPGRIWTGRRAAEPTPGHNAAWSLSGGGAAVLQAGAETALDPGGILPVVPLLGIWRLALHPGLHQDHQAYLTGDVLVMDELGYLYFRDRTGDTFRWKGENVSTTEVEGTLSRLLDMADVAVYGVEVPGTEGRAGMAAVASPTGNCDLERFAQVLEKELPLYARPIFLRLLPELHKTGTYKFQKTELRKEGFDPAIVKDPLFYLDAQKGRYVPLDQEAYSRIQAGEEKL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articles
Drug Transport