MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
WH0006322M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCML1 antibody produced in mouse
clone 4G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-sex comb on midleg-like 1 (Drosophila)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCML1(6322)
Immunogène
SCML1 (NP_006737, 3 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNEVYETFSYPESYSPTLPVSRRENNSPSNLPRPSFCMEEYQRAELEEDPILSRTPSPVHPSDFSEHNCQPYYASDGATYGSSSGLCLGNPRADSIHN
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable