WH0005876M2
Monoclonal Anti-RABGGTB antibody produced in mouse
clone 1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GGTB, Anti-Rab geranylgeranyltransferase, beta subunit
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGGTB(5876)
Immunogène
Sequence
MGTPQKDVIIKSDAPDTLLLEKHADYIASYGSKKDDYEYCMSEYLRMSGIYWGLTVMDLMGQLHRMNREEILAFIKSCQHECGGISASIGHDPHLLYTLSAVQILTLYDSINVIDVNKVVEYVKGLQKEDGSFAGDIWGEIDTRFSFCAVATLALLGKLDAINVEKAIEFVLSCMNFDGGFGCRPGSESHAGQIYCCTGFLAITSQLHQVNSDLLGWWLCERQLPSGGLNGRPEKLPDVCYSWWVLASLKIIGRLHWIDREKLRNFILACQDEETGGFADRPGDMVDPFHTLFGIAGLSLLGEEQIKPVNPVFCMPEEVLQRVNVQPELVS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable