WH0002246M1
Monoclonal Anti-FGF1 antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AFGF, Anti-ECGF, Anti-ECGFA, Anti-ECGFB, Anti-ECGFbeta, Anti-FGFA, Anti-FGFalpha, Anti-GLIO703, Anti-HBGF1, Anti-fibroblast growth factor 1 (acidic)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGF1(2246)
Description générale
Immunogène
Sequence
VDGTRDRSDQHIQLQLSAESVGEVYIKSTETGQYLAMDTDGLLYGSQTPNEECLFLERLEENHYNTYISKKHAEKNWFVGLKKNGSCKRGPRTHYGQKAILFLPLPVSSD
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable