U109
R(+)-UH-301 hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
R(+)-5-Fluoro-8-Hydroxy-DPAT hydrochloride, R(+)-5-Fluoro-8-hydroxy-2-dipropylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +81.4°, c = 0.30 in methanol(lit.)
Couleur
white
Solubilité
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2c(F)ccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H24FNO.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)12-5-6-13-14(11-12)16(19)8-7-15(13)17;/h7-8,12,19H,3-6,9-11H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1
Clé InChI
FKUVCCNCUAFKAH-UTONKHPSSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1A(3350)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable