Principaux documents
T8825
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
Synonyme(s) :
Anti-TPH
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Utilisation
sufficient for 10 blots
Espèces réactives
Xenopus, rat, human, mouse
Technique(s)
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer58)
Informations sur le gène
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Immunogène
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phosphorylated serine 58 of tryptophan hydroxylase.
Description de la cible
Tryptophan hydroxylase (TPH) catalyzes the 5-hydroxylation of tryptophan, which is the first step in the biosynthesis of indoleamines (serotonin and melatonin)
Forme physique
Solution in 100 μL in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA, and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable