Principaux documents
T5441
Sigma-Aldrich
TAPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Synonyme(s) :
N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16NNaO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
BioPerformance Certified
for molecular biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
Plage de pH utile
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
Solubilité
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable