Principaux documents
T2074
Supelco
Total Protein Reagent, Micro Pyrogallol Red Method
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable