SRP6322
BMP8B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
BMP8, Bone morphogenetic protein 8B, OP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
18.1 kDa (162 aa, 264-402 aa + His tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BMP8B(656)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable