SRP6171
IL-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HCGF, MGC79398, Mast cell growth factor (MCGF), Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
17-45 kDa (monomer, glycosylated)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IL3(3562)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable