SRP5111
p33ING1, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
ING1, p24ING1c, p33, p33ING1b, p47, p47ING1a
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~38 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ING1(3621)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable