SRP2078
p53 (1-342) C-terminal deletion human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~39.5 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Concentration
250 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.