Principaux documents
SRP0581
Sigma-Aldrich
CD112, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
HVEB, Herpes virus entry mediator B, Nectin-2, PRR2, PVRL2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
36.4 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NECTIN2(5819)
Description générale
Human secreted CD112, also known as Nectin-2, Herpes virus entry mediator B, HVEB, PVRL2, and PRR2, GenBank Accession No. NM_002856, a.a. 32-360 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 36.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable