Principaux documents
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
46 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... IDO1(15930)
Description générale
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable