SRP0435
PDE7B active mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
phosphodiesterase 7B
About This Item
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥65% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
65 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
mouse ... PDE7B(29863)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable