SRP0342
cKit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD117, KIT, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥32% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
53.5 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... KIT(3815)
Description générale
Application
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable