SRP0258
PDE1B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, Cam-PDE 63 kDa, PDES1B, Phosphodiesterase 1B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥2000 units/μg
Poids mol.
87 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDE1B(5153)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires