SRP0114
NCOR2/SMRT human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Nuclear receptor corepressor 2, SMRTe, Silencing mediator of retinoic acid and thyroid hormone receptor, T3 receptor-associating factor, TRAC-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
39 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... NCOR2(9612)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires