Key Documents
SML3957
Sigma-Aldrich
OSS_128167
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[[3-[(2-Furanylcarbonyl)amino]benzoyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
eCll penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6.
OSS_128167 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6) that exhibits anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-viral properties. OSS_128167 inhibits HBV transcription and replication through upregulating peroxisome proliferator-activated receptors α (PPARα) expression.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable