Principaux documents
SML3751
Sigma-Aldrich
HS-84
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,5′′′′-dicarboxy-[2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′:5′′′,2′′′′-Quinquethiophene]-3′,4′′′-diacetic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H12Na4O8S5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
704.65
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
, Light orange to very dark red
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
HS-84, a luminescent conjugated oligothiophene, is a brain blood barrier penetrant luminescent probe that binds to binds to fibrillary tau protein. HS-84 single photon excitation maximum is ~ 430 nm, and emission maximum are ~ 512, 547 nm. It does not fade within hours. HS-84 is a suitable probe for longitudinal in vivo detection of neurofibrillary tangles using multiphoton microscopy in the Tg mouse brain.
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable