SML3664
BTD
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-methyl-N-[3-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yloxy)propyl]-4H-1,2,4-benzothiadiazine-3-propanamide 1,1-dioxide, N-[3-(adamantan-2-yloxy)propyl]-3-(6-methyl-1,1-dioxo-2H-1λ6,2,4-benzothiadiazin-3-yl)propanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCCOC1(C2)C[C@H](C[C@H]2C3)C[C@H]3C1)CCC(NS4(=O)=O)=NC5=C4C=CC(C)=C5
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable