Principaux documents
SML3545
Sigma-Aldrich
NVP-RXI570
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[3-(Difluoromethyl)isothiazol-5-yl]-3-[2-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridin-4-yl]urea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9F3N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
InChI
1S/C11H9F3N4O2S/c12-8-1-6(5(4-19)3-15-8)16-11(20)17-9-2-7(10(13)14)18-21-9/h1-3,10,19H,4H2,(H2,15,16,17,20)
Clé InChI
CKYCAIAVJIFWPE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Discovery of Orally Active Inhibitors of Brahma Homolog (BRM)/SMARCA2 ATPase Activity for the Treatment of Brahma Related Gene 1 (BRG1)/SMARCA4-Mutant Cancers
Journal of medicinal chemistry, 61, 10155-10172 (2018)