Principaux documents
SML3503
Sigma-Aldrich
EN523
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(5-Methyl-2-furanyl)-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-2-piperazinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
Clé InChI
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1
EN523 is a cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1. EN523 does not inhibit OTUB1 deubiquitination activity and serves as OTUB1 recruiter.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable