Principaux documents
SML3472
Sigma-Aldrich
ATR-002
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Benzoic acid, 2-[(2-chloro-4-iodophenyl)amino]-3,4-difluoro- (9CI, ACI)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H7ClF2INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(C=C2Cl)I)F)O
Actions biochimiques/physiologiques
ATR-002, a derivate of CI-1040, is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of the Raf/MEK/ERK pathway. ATR-002 exhibits strong anti-influenza and anti-SARS-CoV-2 activity. It impairs the influenzas and SARS-CoV-2 viruses induced expression of pro-inflammatory cytokines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable