SML3304
TP-040n
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-(2-phenylethyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1CCN(C2=CC=NC(NCCC3=CC=CC=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C17H23N5/c1-21-11-13-22(14-12-21)16-8-10-19-17(20-16)18-9-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,8,10H,7,9,11-14H2,1H3,(H,18,19,20)
Clé InChI
BNXNWRSVYQHTOH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable