SML3040
ZnDA-1H
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3-(Bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-oxo-7,8-dihydro-2H-pyrano[3,2-g]quinolin-9(6H)-yl)-N-(2-(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethoxy)ethyl)butanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable