SML2906
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint brown to dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
Clé InChI
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3