SML2445
PKS21004
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-N1-[2-[([1,1′-biphenyl]-3-ylcarbonyl)amino]ethyl]-N4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-butanediamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@@H](CC(NC(C)(C)C)=O)C(NCCNC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=C2)=C1)=O)=O)CCC3=CC=CC=C3
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable