Principaux documents
SML1712
Sigma-Aldrich
SBC-115076
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,5-Dihydro-3-hydroxy-4-[3-methyl-4-(phenylmethoxy)benzoyl]-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-(4-pyridinyl)-2H-pyrrol-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H33N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C(C(C(C2=CC=NC=C2)N3CCCN4CCOCC4)=C(O)C3=O)=O)=CC=C1OCC5=CC=CC=C5
Actions biochimiques/physiologiques
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9).
SBC-115076 is an inhibitor of PCSK9 (proprotein convertase subtilisin-kexin 9). PCSK9 binds to the LDL receptor, preventing it from removing LDL cholesterol from the blood. SBC-115076 was shown to inihbit PCSK9, blocking LDLR degradation in HEK293T cells expressing PCSK9 and to increase the uptake of LDL by liver cells in vitro. SBC-115076 lowered cholesterol levels in mice fed a high fat diet.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable