Key Documents
SML0738
Sigma-Aldrich
RORγ Activator 1b
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4,6-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression with an EC50 of 0.1 μM. The compound RORγ Activator 1b enhances differentiation of CD4+ T cells to IL-17-secreting cells with a maximum effect of 220 percent of control at 3 μM.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable