SML0128
M30 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[N-methyl-N-propargylaminomethyl]-8-hydroxyquinoline dihydrochloride, M-30 dihydrochloride, VAR10300 dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
green-yellow
Solubilité
DMSO, heptane and xylene: ≥21 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CN(CC#C)Cc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C14H14N2O.2ClH/c1-3-9-16(2)10-11-6-7-13(17)14-12(11)5-4-8-15-14;;/h1,4-8,17H,9-10H2,2H3;2*1H
Clé InChI
XJNICPXVRPOSSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.