Principaux documents
SMB00219
Sigma-Aldrich
Acerogenin G
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(CCCCC(=O)CCc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c20-17(10-7-16-8-13-19(22)14-9-16)4-2-1-3-15-5-11-18(21)12-6-15/h5-6,8-9,11-14,21-22H,1-4,7,10H2
Clé InChI
QUHYUSAHBDACNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable