SAB5702949
Anti-TET1 Antibody, clone 10S0X1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LCX, Cxxc6, AA517754, BB001228, D10Ertd17, mKIAA1676, D10Ertd17e, 2510010B09Rik
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10S0X1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
260 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HNTKSFSSASSTSHLVKDESTDFCPLQASSAETSTCTYSKTASGGFAETSSILHCTMPSGAHSGANAAAGECTGTVQPAEVAAHPHQSLPTADSPVHAEPLTSPSEQLTSNQSNQQLPLLSNSQKLASCQVEDERHPEADEPQHPEDDNLPQLD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TET1(52463)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3