SAB5702872
Anti-PIAS2 Antibody, clone 4I6K6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ARIP3, DIP, MIZ, MIZ1, PIASX, PIASX-ALPHA, PIASX-BETA, SIZ2, ZMIZ4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4I6K6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
68 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
3.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SPAVQIKIRELYRRRYPRTLEGLSDLSTIKSSVFSLDGGSSPVEPDLAVAGIHSLPSTSVTPHSPSSPVGSVLLQDTKPTFEMQQPSPPIPPVHPDVQLKN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIAS2(9063)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1