SAB5702844
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6C5S6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
250 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WNK1(65125)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1